Learn More
2,4-dichloro-6-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309145 5 g 5g
11399135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16372.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 175277-98-2 | Molecular Formula: C8H5Cl2N | Molecular Weight: 186.035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175277-98-2
Formule moléculaire C8H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 186.035
Numéro MDL MFCD00052865
Clé InChI NFPYAMXNKNDVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-20aodn, 2,4-dichloro-6-methyl-benzonitrile, benzonitrile,2,4-dichloro-6-methyl, benzonitrile, 2,4-dichloro-6-methyl, 4,6-dichloro-2-methylbenzenecarbonitrile
CID PubChem 2800965
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(=C1C#N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile
Point de fusion 79°C to 81°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 3249214
Poids de la formule 186.04
Pourcentage de pureté 97%