Learn More
2,4-Dichloro-6-méthylbenzylamine, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11322897
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322897 1 g 1g
11342897 250 mg 250mg
11332897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16108.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150517-76-3
Formule moléculaire C8H9Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 190.07
Numéro MDL MFCD00052913
Clé InChI QISTWSMZJRTDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-6-methylbenzylamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methylamine, benzenemethanamine,2,4-dichloro-6-methyl, benzenemethanamine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methylbenzyl amine hydrochloride, 4,6-dichloro-2-methylbenzylamine, acmc-1c3je, 2-aminomethyl-3,5-dichlorotoluene, 1-2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine
CID PubChem 2800971
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Point de fusion 52°C to 56°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 8615227
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC (2,4-dichloro-6-méthylphényl)méthanamine
Poids de la formule 190.07
Pourcentage de pureté ≥98%