Learn More
2,4-Dichloro-6-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471459 5 g 5g
15481459 250 mg 250mg
15461459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64312.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1570-65-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1570-65-6
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.024
Numéro MDL MFCD00019988
Clé InChI WJQZZLQMLJPKQH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15292
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6-methylphenol
Point de fusion 52°C to 56°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 225°C (literature)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1864865
Synonyme 4,6-dichloro-o-cresol, 4,6-dichloro-2-methylphenol, phenol, 2,4-dichloro-6-methyl, o-cresol, 4,6-dichloro, 4,6-dichlorocresol, phenol,2,4-dichloro-6-methyl, dichlorocresol, o-cresol,6-dichloro, 4,6-dichlor-o-kresol, acmc-1c0mk
Poids de la formule 177.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-6-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,6-Dichloro-o-cresol