Learn More
2,4-dichloro-6-méthylquinazoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499448
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15499448 250 mg 250mg
15479448 1 g 1g
15489448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63018.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 39576-82-4 | C9H6Cl2N2 | 213.061 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39576-82-4
Formule moléculaire C9H6Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.061
Clé InChI VZDVVLXYAOVNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinazoline, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methyl-quinazoline, 2,4 dichloro-6-methyl quinazoline, 6-methyl-2,4-dichloroquinazoline, pubchem23095
CID PubChem 14256483
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6-méthylquinazoline
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=C(N=C2Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6-methylquinazoline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 213.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide