Learn More
2,4-Dichloro-6-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11448997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448997 25 g 25g
11428997 1 g 1g
11438997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20590.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62593-17-3
Formule moléculaire C7H4Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 230.011
Numéro MDL MFCD00174313
Clé InChI OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 3,5-dichloro-2-aminobenzotrifluoride, pubchem2760, 2,4-dichloro-6-trifluoromethylanilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl anilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl benzenamine
CID PubChem 1268255
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Densité 1.53
Point d’ébullition 49°C to 52°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 230.02
Pourcentage de pureté 97%