Learn More
2,4-dichloro-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11416480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416480 1 g 1g
15473717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416480 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27579.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111119-36-9
Formule moléculaire C9H9Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 234.08
Numéro MDL MFCD01860882
Clé InChI GWHQTNKPTXDNRM-QMMMGPOBSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-l-phenylalanine, l-2,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, h-phe 2,4-dicl-oh, l-2,4-dichlorophe, l-phenylalanine, 2,4-dichloro, h-phe 2,4-cl2-oh, 2,4-dichloro-phenylalanine, s-2-amino-3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid
CID PubChem 2761497
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.09
Pourcentage de pureté 98%