Learn More
Chlorure de 2,4-dichloro-N-hydroxybenzènecarboximidoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10466292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10466292 1 g Flacon en verre ambré 1g
10651503 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10466292 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06594DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 29203-60-9
Formule moléculaire C7H4Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 224.465
Numéro MDL MFCD00192643
Clé InChI GXBVZCSCOBTMHS-XFFZJAGNSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarbonimidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidoyl chloride, 2,4-dichlorophenyl chloro hydroxyimino methane, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride, z-2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-1-carbonimidoyl chloride
CID PubChem 9583124
Nom IUPAC Chlorure de(1Z)-2,4-dichloro-N-hydroxybenzènecarboximidoyl
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3CCl=NOH
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.47
Pourcentage de pureté 97%