Learn More
2’,4’-dichloroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607061 25 g Flacon en verre 25g
10207370 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302430250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2234-16-4 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2234-16-4
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Numéro MDL MFCD00000581
Clé InChI XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
CID PubChem 16693
Nom IUPAC 1-(2,4-dichlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 4'-Dichloroacetophenone
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 34.0°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 242.0°C
Point d’éclair 131°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3COCH3
Indice de réfraction 1.5635
Quantité 25 g
Beilstein 07, II, 219
Gravité spécifique 1.32
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca. 200mg/l in water
Poids de la formule 189.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide