Learn More
2',4'-Dichloroacétophénone, TRC
Code produit 30376025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376025 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376025 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD431600100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dichloroacetophenone
CAS 2234-16-4
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Quantité 100 g
Synonyme 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanone, 2-Acetyl-5-chlorophenyl Chloride, NSC 33945, o,p-Dichloroacetophenone, p-Chloro-2-chloroacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 189.04