Learn More
2,4-dichloroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474090 250 g 250g
11408783 100 g 100g
11418783 500 g 500g
11428783 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11474090 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10518.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 554-00-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-00-7
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.013
Numéro MDL MFCD00007661
Clé InChI KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobenzenamine, benzenamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloranilin, o,p-dichloroaniline, aniline, 2,4-dichloro, 2,4-dca, 2,4-dichlorophenylamine, 2,4-dichloro-phenylamine, unii-19ae42m6ws, 2,4-dichloranilin german
CID PubChem 11123
ChEBI CHEBI:46635
Nom IUPAC 2,4-dichloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloroaniline
Point de fusion 59°C to 63°C
Densité 1.567
Point d’ébullition 242°C
Point d’éclair 149°C (300°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 386422
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 99%