Learn More
2,4-Dichloroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450511 5 g 5g
11460511 25 g 25g
11470511 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450511 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20042.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 553-82-2 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-82-2
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.02
Numéro MDL MFCD00044772
Clé InChI CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloroanisole, benzene, 2,4-dichloro-1-methoxy, 1,5-dichloro-2-methoxybenzene, 2,4-dichloro-1-methoxy-benzene, anisole, 2,4-dichloro, 2,4-dichloromethoxybenzene, anisole,4-dichloro, acmc-209lmo, ksc273i7j
CID PubChem 11119
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloroanisole
Point de fusion 24°C to 27°C
Densité 1.288
Point d’ébullition 125°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5615
Quantité 5 g
Beilstein 1940358
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 99%