Learn More
2,4-Dichlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444184 2500 g 2500g
11424184 100 g 100g
11434184 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444184 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12525.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 874-42-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-42-0
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.008
Numéro MDL MFCD00003305
Clé InChI YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
CID PubChem 13404
Nom IUPAC 2,4-dichlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Point de fusion 69°C to 73°C
Point d’ébullition 233°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 471601
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 98%