Learn More
Oxime de 2,4-dichlorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10579782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10579782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10579782 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04865DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichlorobenzaldehyde oxime
CAS 56843-28-8
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H5Cl2NO
Formule linéaire Cl2C6H3CH=NOH
Numéro MDL MFCD00173694
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,4-dichlorobenzaldoxime, benzaldoxime,4-dichloro, wln: qnu1r bg dg, 2,4-dichorobenzaldehyde oxime, benzaldehyde,4-dichloro-, oxime, 2,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, e-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
Clé InChI ONJQBRVMFRQQIG-ONNFQVAWSA-N
SMILES O\N=C\C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Nom IUPAC (E)-N-[(2,4-dichlorophényle)méthylidène]hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 190.02
CID PubChem 6434542
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté 97%