Learn More
2,4-Dichlorobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 874-42-0 |
| Formule moléculaire | C7H4Cl2O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2,4-Dichlorobenzaldehyde, 2,4-Dichlorophenylcarboxaldehyde, NSC 8762, o,p-Dichlorobenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(C=O)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | 2,4-dichlorobenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.01 |
| Poids de la formule | 173.9639 |