Learn More
Acide 2,4-dichlorobenzénébrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371327 5 g 5g
11361327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01563.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 68716-47-2 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68716-47-2
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD00013930
Clé InChI QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
CID PubChem 2734659
Nom IUPAC Acide (2,4-dichlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Point de fusion 242°C to 245°C
Quantité 5 g
Beilstein 4983878
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté ≥98%