Learn More
Acide 2,4-dichlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459513
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11459513 250 g 250g
11449513 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11459513 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12372.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 50-84-0 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
2,4-Dichlorobenzoic acid is used as reagent during the synthesis of pyrimido[2?,1?:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxaline derivatives. It is also used as starting reagent during the synthesis of 1-(substituted)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-secondary amino)-quinoline-3-carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,4-dichlorobenzoïque est utilisé comme réactif dans la synthèse des dérivés de pyrimido[2′,1′:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxaline. Il est également utilisé comme réactif de départ dans la synthèse d’acides de 1-(substitués)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(amino secondaire)--quinoléine-3-carboxyliques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (100 mg/ml), l’eau (0,48 mg/ml), l’alcool, l’éther et l’acétone.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-84-0
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.007
Numéro MDL MFCD00002414
Clé InChI ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
CID PubChem 5787
ChEBI CHEBI:30748
Nom IUPAC Acide 2,4-dichlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzoic acid
Point de fusion 159°C to 164°C
Quantité 250 g
Beilstein 1868192
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (100mg/ml),water (0.48mg/ml),alcohol,ether,and acetone.
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorobenzoicacid