Learn More
Acide 2,4-dichlorobenzoïque, TRC
Code produit 30138767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138767 50 g 50g
30133127 10 g 10g
17973095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43195550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-84-0
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Synonyme 2,4-Dichlorobenzoic acid, NSC 578
Nom IUPAC Acide 2,4-dichlorobenzoïque
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzoic acid
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Poids de la formule 189.9588