Learn More
2,4-Dichlorobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30011644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011644 10 g 10g
30007069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011644 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43197010G
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-60-5
Formule moléculaire C7H3Cl2F3
Poids moléculaire (g/mol) 215
Synonyme 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Quantité 10 g