Learn More
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle, TRC
Code produit 30375705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43171525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzoyl Chloride
CAS 89-75-8
Formule moléculaire C7H3Cl3O
Quantité 25 g
Synonyme o,p-Dichlorobenzoyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
SMILES ClC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O
Nom IUPAC Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyl
Poids moléculaire (g/mol) 209.46
Poids de la formule 207.92