Learn More
2,4-Alcool -dichlorobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450963 500 g 500g
11430963 25 g 25g
11440963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13338.36
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1777-82-8 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is an antiseptic found in commercially available throat lozenges. Also used deactivate Respiratory syncytial virus and SARS-Cov.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 2,4-dichlorobenzylique est un antiseptique présent dans les pastilles pour la gorge disponibles dans le commerce. Également utilisé pour désactiver le virus respiratoire syncytial et le SARS-Cov.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1777-82-8
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.024
Numéro MDL MFCD00004606
Clé InChI DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobenzyl alcohol, 2,4-dichlorophenyl methanol, dybenal, 2,4-dichlorobenzenemethanol, rapidosept, myacide sp, benzenemethanol, 2,4-dichloro, benzyl alcohol, 2,4-dichloro, unii-1nkx3648j9, 2,4-dichlorobenzylalcohol
CID PubChem 15684
ChEBI CHEBI:48220
Nom IUPAC (2,4-dichlorophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Point de fusion 57°C to 61°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1448652
Merck Index 14,3060
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and chloroform.
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 99%