Learn More
Chlorure de 2,4-dichlorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444090 500 g 500g
11440293 50 g 50g
11430293 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444090 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11435.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-99-5
Formule moléculaire C7H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.47
Numéro MDL MFCD00000895
Clé InChI IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
CID PubChem 7212
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-(chlorométhyl)benzène
SMILES ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Point de fusion -3°C
Densité 1.408
Point d’ébullition 248°C
Point d’éclair 190°C (374°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.576
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 387220
Poids de la formule 195.48
Pourcentage de pureté 98%