Learn More
2,4-Chlorure de dichlorobenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha,2,4-Trichlorotoluene |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2 |
| Poids de la formule | 193.9457 |