Learn More
Chlorure de 2,4-dichlorobenzylmagnésium, 0,25 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450836 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15450836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54159.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 129752-86-9 | C7H5Cl3Mg | 219.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzylmagnesium chloride
CAS 129752-86-9
Formule moléculaire C7H5Cl3Mg
Numéro MDL MFCD01319913
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, chloro 2,4-dichlorophenyl methyl magnesium, mjnffjchkwqlcn-uhfffaoysa-m, 2,4-dichlorobenzyl magnesium chloride, 2,4-dichlorobenzyl-magnesium chloride, magnesium,2,4-dichloro-1-methanidylbenzene,chloride, 2,4-dichlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Clé InChI MJNFFJCHKWQLCN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC chloro[(2,4-dichlorophenyl)methyl]magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 219.77
CID PubChem 13120922
Poids de la formule 219.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF