Learn More
Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique, 98,0 %, MP Biomedicals™
Code produit 11447900 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447900 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11447900 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210155380
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS 94-75-7
Couleur Orange-beige à blanc
Densité 0,66g/cm3 (densité en vrac )
Plage de pourcentage du dosage 98.0%
Formule moléculaire C8H6Cl2O3
Quantité 100 g
Synonyme 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon
Clé InChI OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(2,4-dichlorophénoxy)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 221.033
CID PubChem 1486
ChEBI CHEBI:28854
Poids de la formule 221.04
Forme physique Poudre