Learn More
Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10730975 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10730975 500 g Flacon en plastique 500g
10617452 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10730975 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113635000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
CAS: 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 221.033 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-75-7
Formule moléculaire C8H6Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 221.033
Numéro MDL MFCD00004300
Clé InChI OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon
CID PubChem 1486
ChEBI CHEBI:28854
Nom IUPAC Acide 2-(2,4-dichlorophénoxy)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137°C to 141°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Cl2C6H3OCH2CO2H
Quantité 500 g
Poids de la formule 221.04
Pourcentage de pureté ≥97.0%
Forme physique Poudre, poudre de cristaux ou flocons de cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid