Learn More
éisocyanate de 2,4-dichlorophényle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327546 25 g 25g
11307546 1 g 1g
11317546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11089.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2612-57-9 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2612-57-9
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.007
Numéro MDL MFCD00002001
Clé InChI OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorophenyl isocyanate, 2,4-dichlorophenylisocyanate, benzene, 2,4-dichloro-1-isocyanato, 2,4-dichlorophenyl isocyantae, 2,4-dichlorobenzenisocyanate, acmc-1cg9n, 2,4-dichlorphenyl isocyanate, 2,4-dichloro phenyl isocyanate, #
CID PubChem 75789
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Point de fusion 57°C to 61°C
Point d’ébullition 80°C (1 mmHg)
Odeur Irritating
Quantité 25 g
Numéro UN UN2250
Beilstein 2090780
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 96%