Learn More
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489606 25 g 25g
11479606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20178.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.08€
    75.65€ / 25g
    Économisez 12.43€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6590-96-1 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6590-96-1
Formule moléculaire C7H3Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Numéro MDL MFCD00037827
Clé InChI WVBNZZHGECFCSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,2,4-dichloro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato, 2,4-dichlorobenzenisothiocyanate, acmc-1b3n1, tos-bb-1123, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
CID PubChem 81066
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-isothiocyanatobenzène
SMILES ClC1=CC=C(N=C=S)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Point de fusion 36°C to 39°C
Densité 1.41
Point d’ébullition 130°C to 133°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 777072
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 97%