Learn More
Chlorure de (2,4-dichlorophényl)méthanesulfonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10473360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10473360 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10473360 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00259DE
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2, 4-Dichlorophenyl)-methanesulfonyl chloride
CAS 88691-50-3
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H5Cl3O2S
Quantité 5 g
Synonyme 2,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl methylsulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2,4-dichloro, acmc-20do05, 2,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone
Clé InChI SNLHLLYEHFIELA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de (2,4-dichlorophényl)méthanesulfonyl
Poids moléculaire (g/mol) 259.525
CID PubChem 594471
Poids de la formule 259.53
Pourcentage de pureté 97%