Learn More
2,4-Dichlorophenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorophenylacetic acid |
| CAS | 19719-28-9 |
| Formule moléculaire | C8H6Cl2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00004318 |
| Quantité | 1 kg |
| SMILES | C1=C(C(=CC=C1Cl)CC(O)=O)Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |