Learn More
Acide 2,4-dichlorophénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439373 5 g 5g
11449373 25 g 25g
11459373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11791.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19719-28-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19719-28-9
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
Numéro MDL MFCD00004318
Clé InChI GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 88209
Nom IUPAC Acide 2-(2,4-dichlorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Point de fusion 128°C to 130°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1948767
Synonyme 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté ≥98%