Learn More
Acide 2,4-dichlorophénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorophenylacetic acid |
| Point de fusion | 128°C to 130°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1948767 |
| Synonyme | 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x |
| Poids de la formule | 205.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |