Learn More
Acide 2,4-dichlorophénylacétique, 99 %, Acros Organics
Produktkod. 10735801 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
10735801 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10735801 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 134270100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichlorophenylacetic acid
Note relative au nom 99%
CAS 19719-28-9
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.0°C to 133.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Formule linéaire Cl2C6H3CH2COOH
Numéro MDL MFCD00004318
Quantité 10 g
Beilstein 09, III, 2271
Synonyme 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ether,alcohol and chloroform
Clé InChI GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(2,4-dichlorophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 205.04
CID PubChem 88209
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.