Learn More
Chlorhydrate de 2,4-dichlorophénylhydrazine, 98+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼212°C (decomposition) |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3708828 |
| Poids de la formule | 213.49 |
| Pourcentage de pureté | 98% |