Learn More
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10592951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10592951 25g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10592951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166740250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
CAS 5446-18-4
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Glass Bottle
Formule moléculaire C6H7Cl3N2
Formule linéaire Cl2C6H3NHNH2·HCl
Numéro MDL MFCD00012929
Quantité 25g
Beilstein 15, I, 107
Synonyme 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
Clé InChI DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Nom IUPAC (2,4-dichlorophenyl)hydrazine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 213.486
CID PubChem 2723905
Poids de la formule 213.49
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.