Learn More
2,4-dichloropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10572164 100 g Flacon en verre 100g
10353912 5 g Flacon en verre 5g
10235640 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10572164 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162651000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3934-20-1
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.98
Numéro MDL MFCD00006061
Clé InChI BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 77531
Nom IUPAC 2,4-dichloropyrimidine
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloropyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57°C to 62°C
Couleur Beige à blanc ou gris
Point d’ébullition 101°C (23.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 23, 90
Synonyme pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloropyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.