Learn More
2,4-dichloropyrimidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492098 10 g 10g
11414090 5 g 5g
11402108 50 g 50g
11412108 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11492098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15131.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,4-Dichloropyrimidine is used in the synthesis of medicinally important 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles. It undergoes effective one-pot, regioselective double Suzuki coupling reaction to yield diarylated pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4-Dichloropyrimidine est utilisé dans la synthèse de 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles d’importance médicale. Il subit une réaction de couplage Suzuki double bionucléaire régiosélective efficace d’un pot pour produire des pyrimidines diarylées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), le méthanol, le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3934-20-1
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.974
Numéro MDL MFCD00006061
Clé InChI BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 77531
Nom IUPAC 2,4-dichloropyrimidine
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloropyrimidine
Point de fusion 57°C to 62°C
Point d’ébullition 101°C (23 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 110911
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloropyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichloropyrimidine