Learn More
2,4-dichloroquinazoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15547529 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15547529 25 g 25g
15537529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15547529 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460730250
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 607-68-1 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-68-1
Formule moléculaire C8H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 199.03
Numéro MDL MFCD00091950
Clé InChI TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline
CID PubChem 252886
Nom IUPAC 2,4-dichloroquinazoline
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloroquinazoline
Point de fusion 115.0°C to 121.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 199.04
Pourcentage de pureté 98%