Learn More
2,4-dichlorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479533 25 g 25g
11459533 1 g 1g
11469533 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12384.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1122-41-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-41-4
Formule moléculaire C6H4Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.058
Numéro MDL MFCD00041421
Clé InChI FGBVJFREPSJSNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorothiophenol, 2,4-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro thiophenol, pubchem6798, 2,4 dichlorothiophenol, acmc-1buvb, 2,4-dichlorothio-phenol, 2,4-dichloro-benzenethiol, #
CID PubChem 70730
Nom IUPAC 2,4-dichlorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorothiophenol
Point de fusion ∼15°C
Densité 1.44
Point d’ébullition 60°C to 62°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.619
Quantité 25 g
Beilstein 2042868
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 179.07
Pourcentage de pureté 97%