Learn More
2,4-Diethoxybenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30948716
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948716 250 mg
30934246 5 g
30934956 25 g
30930896 100 g
30939528 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30948716 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13270250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Diethoxybenzaldehyde
CAS 22924-16-9
Formule moléculaire C11H14O3
Numéro MDL MFCD00995010
Quantité 250 mg
SMILES O=CC1=CC=C(OCC)C=C1OCC
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Pourcentage de pureté 97%