Learn More
2,4-difluoro-1-iodobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499712
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499712 10 g 10g
11409722 50 g 50g
11419722 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499712 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10798.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2265-93-2 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2265-93-2
Formule moléculaire C6H3F2I
Poids moléculaire (g/mol) 239.99
Numéro MDL MFCD00040151
Clé InChI YKLDMAPEGQYZRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoroiodobenzene, 1,3-difluoro-4-iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodobenze, benzene, 2,4-difluoro-1-iodo, 2,4-difluoro iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodo-benzene, pubchem3463, 2,4-difluoro-iodobenzene, acmc-1cq0v, intermediates-zcf02607
CID PubChem 137519
Nom IUPAC 2,4-difluoro-1-iodobenzène
SMILES FC1=CC=C(I)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
Densité 2.006
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.558
Quantité 10 g
Beilstein 2081078
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 239.99
Pourcentage de pureté 99%