Learn More
2,4-difluoro-1-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,4-Difluoronitrobenzene has been used in the synthesis of 2,4-difluoro-5-nitrobenzenesulfonic acid via sulfonation reaction, (±)-horsfiline and resin-bound-2-arylaminobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,4-Difluoronitrobenzène a été utilisé dans la synthèse de l’acide 2,4-difluoro-5-nitrobenzènesulfonique par réaction de sulfonation, (±)-horsfiline et 2-arylaminobenzimidazoles liés à la résine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene |
| Point de fusion | 9°C to 10°C |
| Densité | 1.45 |
| Point d’ébullition | 203°C to 204°C |
| Point d’éclair | 90°C (194°F) |
| Indice de réfraction | 1.513 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 2048034 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |