Learn More
2’,4 ’-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456836 25 g 25g
15446836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61887.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86404-63-9 | C10H7F2N3O | 223.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86404-63-9
Formule moléculaire C10H7F2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 223.183
Numéro MDL MFCD02093825
Clé InChI XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2,4-difluoro-alpha-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetophenone, unii-hxi8r9r915, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-2',4'-difluoroacetophenone, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethan-1-one, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-ethanone
CID PubChem 588080
Nom IUPAC 1-(2,4-difluorophényl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)éthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CN2C=NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Point de fusion 103°C to 107°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 223.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide