Learn More
2,4-difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11436070
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436070 10 g 10g
11426070 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26597.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2,4-difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde est utilisé comme réactif de laboratoire. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les industries pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870837-66-4
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.13
Numéro MDL MFCD04115930
Clé InChI CEEXKEWRNDNTKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4-difluoro-3-methoxy, 2,4-bis fluoranyl-3-methoxy-benzaldehyde
CID PubChem 3720237
Nom IUPAC 2,4-difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(F)C=CC(C=O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Quantité 10 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%