Learn More
Acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466430 25 g 25g
11401090 1 g 1g
11456430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466430 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25597.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 178974-97-5 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 178974-97-5
Formule moléculaire C8H6F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.13
Numéro MDL MFCD02258905
Clé InChI KWLIGHXPUYUTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoro-3-methoxy-benzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxylbenzoic acid, 2,4-difluoro-3-methoxy benzoic acid, pubchem4941, acmc-1cabj, 3-methoxy-2,4-difluorobenzoic acid, benzoic acid,2,4-difluoro-3-methoxy
CID PubChem 3780555
Nom IUPAC Acide 2,4-difluoro-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Point de fusion 193°C to 195°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 188.13
Pourcentage de pureté ≥98%