Learn More
2,4-Difluoro-3-méthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15454737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454737 250 mg 250mg
15434737 1 g 1g
15444737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15454737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32060.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 847502-90-3
Formule moléculaire C8H9F2N
Poids moléculaire (g/mol) 157.164
Numéro MDL MFCD08275293
Clé InChI LPMVSOQQHWTDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoro-3-methylbenzylamine, 1-2,4-difluoro-3-methylphenyl methanamine, 2,4-difluoro-3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine,2,4-difluoro-3-methyl
CID PubChem 11469203
Nom IUPAC (2,4-difluoro-3-méthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=C(C=CC(=C1F)CN)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Point d’ébullition 42°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.495
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 157.16
Pourcentage de pureté 98%