Learn More
2,4-difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15289736 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15289736 1 g 1g
15299736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15289736 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451420010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1186194-75-1 | Molecular Formula: C7H2F2N2O2 | Molecular Weight: 184.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1186194-75-1
Formule moléculaire C7H2F2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.1
Clé InChI HESWWHRCQMLPFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-2,4-difluoro-benzonitrile
CID PubChem 45790497
Nom IUPAC 2,4-difluoro-3-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C#N)F)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.529
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .