Learn More
2,4-Difluoro-5-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15454427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454427 1 g 1g
15464427 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31795.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329314-68-3
Formule moléculaire C8H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 153.132
Numéro MDL MFCD09835341
Clé InChI QUUFHRSTBTZWMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methyl, pubchem8339, 2,4-difluoro-5-methyl benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methylbenzoni trile, benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methyl-9ci
CID PubChem 10749381
Nom IUPAC 2,4-difluoro-5-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C#N)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Point de fusion 43°C to 50°C
Couleur Crème à jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 153.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin