Learn More
2,4-Difluoro-5-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile |
| Point de fusion | 43°C to 50°C |
| Couleur | Crème à jaune |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN3439 |
| Poids de la formule | 153.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide cristallin |