Learn More
Acide 2,4-difluoro-5-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455367 25 g 25g
15435367 1 g 1g
15445367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15455367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32617.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 153775-33-8 | C7H2F2NO4 | 202.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153775-33-8
Formule moléculaire C7H2F2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 202.09
Numéro MDL MFCD04115713
Clé InChI MDFSGDMPHMKKGB-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 2782822
Nom IUPAC 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=C(F)C=C1F)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Point de fusion 125°C to 133°C
Quantité 25 g
Synonyme 2,4-difluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-nitro, benzoic acid,2,4-difluoro-5-nitro, 2,4-difluoro-5-nitro-benzoic acid, acmc-209d9v, ksc527s6t, 2,4-difluoro-5-nitrobenzoicacid, buttpark 156\01-93
Poids de la formule 203.1
Pourcentage de pureté 97%