Learn More
2,4-Difluoro-alpha-(1H-1,2,4-triazolyl)acétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| Poids de la formule | 223.0557 |